D-Valine ethyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929780-1G OR929780-5G
APOSOR929780-1GEA 0 EUR
APOSOR929780-1G APOSOR929780-5G
D-Valine ethyl ester hydrochloride 95%
D-Valine ethyl ester hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO₂·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191043
Núm. CAS: 73913-64-1