2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929782-100G OR929782-25G
APOSOR929782-100GEA 179 EUR
APOSOR929782-100G APOSOR929782-25G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole 98%
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191234
Núm. CAS: 39741-41-8