3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929821-1G OR929821-5G
APOSOR929821-1GEA 219 EUR
APOSOR929821-1G APOSOR929821-5G
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-propoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₁ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246436
Núm. CAS: 99070-71-0