2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR929828-5G OR929828-1G
APOSOR929828-5GEA 404 EUR
APOSOR929828-5G APOSOR929828-1G
2-Methyl-4-penten-2-ol 95%
2-Methyl-4-penten-2-ol
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021813
Núm. CAS: 624-97-5
UN: 1987
ADR: 3,III