5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929840-1G OR929840-250MG
APOSOR929840-1GEA 130 EUR
APOSOR929840-1G APOSOR929840-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine
Formula: C5H5ClN2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10574686
Núm. CAS: 54198-89-9