4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Methoxybenzenesulphonic acid, 4-Methoxybenzenesulphonic acid
OR929851-1G OR929851-25G OR929851-5G
APOSOR929851-1GEA 71.2 EUR
APOSOR929851-1G APOSOR929851-25G APOSOR929851-5G
4-Methoxybenzensulphonic acid 95%
4-Methoxybenzensulphonic acid
Formula: C₇H₈O₄S
MW: 188.197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08685124
Núm. CAS: 5857-42-1