6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929870-1G OR929870-250MG
APOSOR929870-1GEA 134 EUR
APOSOR929870-1G APOSOR929870-250MG
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
6-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659664
Núm. CAS: 824-51-1