N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-1-(quinolin-8-yl)methanamine
OR929886-1G OR929886-250MG
APOSOR929886-1GEA 383 EUR
APOSOR929886-1G APOSOR929886-250MG
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-8-ylmethanamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738895
Núm. CAS: 60843-63-2