4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929890-1G OR929890-5G
APOSOR929890-1GEA 101 EUR
APOSOR929890-1G APOSOR929890-5G
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine 95%
4-Methyl-6-phenylpyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06123970
Núm. CAS: 15755-15-4