Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR929899-5G
APOSOR929899-5GEA
163
EUR
APOSOR929899-5G
Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl-3-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₆H₆ClNO₂ MW: 159,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD20661619 Núm. CAS: 226410-00-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...