3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929900-1G OR929900-5G
APOSOR929900-1GEA 106 EUR
APOSOR929900-1G APOSOR929900-5G
3-[(Methylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Methylamino)methyl]phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09733571
Núm. CAS: 123926-62-5