4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR929939-1G OR929939-5G
APOSOR929939-1GEA 134 EUR
APOSOR929939-1G APOSOR929939-5G
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid 95%
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₈H₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05865188
Núm. CAS: 619-12-5