Alcohol 2-cloro-α-metilbencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Chlorophenyl)ethanol, o-Chloro-α-methylbenzyl alcohol, 2-Chlorophenyl methyl carbinol
OR929968-100G OR929968-25G
APOSOR929968-100GEA 362 EUR
APOSOR929968-100G APOSOR929968-25G
Alcohol 2-cloro-α-metilbencilico 95%
Alcohol 2-cloro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041037
Núm. CAS: 13524-04-4