3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-methoxypyridin-3-amine
OR929970-1G OR929970-250MG
APOSOR929970-1GEA 63.8 EUR
APOSOR929970-1G APOSOR929970-250MG
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,0366 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16659663
Núm. CAS: 1043688-99-8