N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930003-10G OR930003-1G OR930003-5G
APOSOR930003-10GEA 752 EUR
APOSOR930003-10G APOSOR930003-1G APOSOR930003-5G
N-Methyl-7H-purin-6-amine 95%
N-Methyl-7H-purin-6-amine
Formula: C₆H₇N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075820
Núm. CAS: 443-72-1