Isopropilo 4-hidroxibenzoato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Hidroxibenzoato de isopropilo, Isopropilparabeno
OR930029-25G OR930029-5G
APOSOR930029-25GEA 270 EUR
APOSOR930029-25G APOSOR930029-5G
Isopropilo 4-hidroxibenzoato 95%
Isopropilo 4-hidroxibenzoato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016468
Núm. CAS: 4191-73-5