Crotonoyl chloride (Mezcla de isómeros) 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930056-100G OR930056-500G
APOSOR930056-100GEA 0 EUR
APOSOR930056-100G APOSOR930056-500G
Crotonoyl chloride (Mezcla de isómeros) 96%
Crotonoyl chloride
Formula: C₄H₅ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000734
Núm. CAS: 10487-71-5