3-Bromo-2-nitrotolueno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 109 EUR
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotolueno 97+%
3-Bromo-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. Ebullición: 237
Pto. de fusión: 25…29 °C
Densidad: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02673631
Núm. CAS: 52414-97-8