1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol

OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 88.7 EUR
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Formula: C₆H₁₂O₄
MW: 148,17 g/mol
Densidad: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134161
Núm. CAS: 60134-26-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR