4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930094-1G OR930094-250MG
APOSOR930094-1GEA 0 EUR
APOSOR930094-1G APOSOR930094-250MG
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine 95%
4,5-Dichloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987934
Núm. CAS: 99469-85-9