N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930160-1G
OR930160-250MG
APOSOR930160-1GEA
647
EUR
APOSOR930160-1G
APOSOR930160-250MG
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl(2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formula:
C₁₁H₁₅N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13191648 Núm. CAS: 7546-48-7 |