Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930185-10G OR930185-1G OR930185-5G
APOSOR930185-10GEA 116 EUR
APOSOR930185-10G APOSOR930185-1G APOSOR930185-5G
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 95%
Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06654233
Núm. CAS: 13674-16-3