Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 114 EUR
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico
Ácido 4-acetamido-2-metilbenzoico
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,21 g/mol
Pto. de fusión: 237…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258874
Núm. CAS: 103204-69-9