6-Cyanopicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR930215-250MG OR930215-1G
APOSOR930215-250MGEA 130 EUR
APOSOR930215-250MG APOSOR930215-1G
6-Cyanopicolinic acid
6-Cyanopicolinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10574696
Núm. CAS: 872602-74-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III