Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
OR930225-1G
APOSOR930225-1GEA 62.5 EUR
APOSOR930225-1G
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975789
Núm. CAS: 86477-09-0