Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930286-1G OR930286-5G
APOSOR930286-1GEA 190 EUR
APOSOR930286-1G APOSOR930286-5G
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate 95%
Ethyl-2-nitrilo-3-(2-furyl)prop-2-enoate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137603
Núm. CAS: 23973-22-0