2-Clorotiazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9303-25G OR9303-5G
APOSOR9303-25GEA 59.6 EUR
APOSOR9303-25G APOSOR9303-5G
2-Clorotiazol 98%
2-Clorotiazol
Formula: C₃H₂ClNS
Pto. Ebullición: 145…146 °C
Densidad: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210701
Núm. CAS: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9
UN: 1993
ADR: 3,III