2,2-Dietoxipropano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930301-25G OR930301-5G OR930301-100G
APOSOR930301-25GEA 270 EUR
APOSOR930301-25G APOSOR930301-5G APOSOR930301-100G
2,2-Dietoxipropano 95%
2,2-Dietoxipropano
Formula: C₇H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009224
Núm. CAS: 126-84-1