Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR930327-100G OR930327-25G OR930327-5G
APOSOR930327-100GEA 469 EUR
APOSOR930327-100G APOSOR930327-25G APOSOR930327-5G
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate 96%
Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₅N₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00505604
Núm. CAS: 138786-86-4