4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: TEMPONE, 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy, 4-Oxo-TEMPO
OR930328-25G
APOSOR930328-25GEA 78.3 EUR
APOSOR930328-25G
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 95%
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formula: C₉H₁₆NO₂
MW: 170.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006187
Núm. CAS: 2896-70-0