2,3,5-Triclorofenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930342-1G OR930342-5G
APOSOR930342-1GEA 292 EUR
APOSOR930342-1G APOSOR930342-5G
2,3,5-Triclorofenol 95%
2,3,5-Triclorofenol
Formula: C₆H₃Cl₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002164
Núm. CAS: 933-78-8