Alcohol 3-metil-4-nitrobencilico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930371-1G OR930371-5G
APOSOR930371-1GEA 0 EUR
APOSOR930371-1G APOSOR930371-5G
Alcohol 3-metil-4-nitrobencilico 95%
Alcohol 3-metil-4-nitrobencilico
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007171
Núm. CAS: 80866-75-7