2-Cloro-4-fenilpirimidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9304-1G
APOSOR9304-1GEA 33.5 EUR
APOSOR9304-1G
2-Cloro-4-fenilpirimidina 95%
2-Cloro-4-fenilpirimidina
Formula: C₁₀H₇ClN₂
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234600
Núm. CAS: 13036-50-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III