Metil-p-benzoquinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930410-100G OR930410-500G
APOSOR930410-100GEA 0 EUR
APOSOR930410-100G APOSOR930410-500G
Metil-p-benzoquinona 98%
Metil-p-benzoquinona
Formula: C₇H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001603
Núm. CAS: 553-97-9