2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide
OR930471-1G
OR930471-5G
APOSOR930471-1GEA
78.3
EUR
APOSOR930471-1G
APOSOR930471-5G
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-3'-methoxyacetanilide
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,6342 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00018900 Núm. CAS: 17641-08-6 |