3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-1-isopropyl-3-methylpyrazole, 1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR930472-1G OR930472-5G
APOSOR930472-1GEA 101 EUR
APOSOR930472-1G APOSOR930472-5G
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole 95%
3-Amino-2-isopropyl-5-methyl-2H-pyrazole
Formula: C₇H₁₃N₃
MW: 139.202 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00514520
Núm. CAS: 1124-16-9