N-Methyl-DL-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Me-DL-Ala-OH, H-N-Me-DL-Ala-OH, N-DL-Me-Ala-OH
OR930477-100G OR930477-1KG OR930477-500G
APOSOR930477-100GEA 125 EUR
APOSOR930477-100G APOSOR930477-1KG APOSOR930477-500G
N-Methyl-DL-alanine
N-Methyl-DL-alanine
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Pto. de fusión: 317 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063136
Núm. CAS: 600-21-5