DL-Leucic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, Leucic acid, DL-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid
OR930492-100G OR930492-25G OR930492-5G
APOSOR930492-100GEA 372 EUR
APOSOR930492-100G APOSOR930492-25G APOSOR930492-5G
DL-Leucic acid 95%
DL-Leucic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004246
Núm. CAS: 498-36-2