FOR-NLE-OH 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930495-1G OR930495-250MG
APOSOR930495-1GEA 219 EUR
APOSOR930495-1G APOSOR930495-250MG
FOR-NLE-OH 95%
FOR-NLE-OH
Formula: C₇H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237678
Núm. CAS: 133388-96-2