4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930506-1G OR930506-5G
APOSOR930506-1GEA 168 EUR
APOSOR930506-1G APOSOR930506-5G
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde 95%
4-Dimethylaminomethylthiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06803373
Núm. CAS: 893745-77-2