1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-2-pyrrolidinone
OR930513-100G
APOSOR930513-100GEA 85.7 EUR
APOSOR930513-100G
1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003192
Núm. CAS: 4641-57-0