Ácido (4-formilfenoxi)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930525-100G OR930525-25G
APOSOR930525-100GEA 374 EUR
APOSOR930525-100G APOSOR930525-25G
Ácido (4-formilfenoxi)acético 98%
Ácido (4-formilfenoxi)acético
Formula: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016613
Núm. CAS: 22042-71-3