(±)-1,2-Pentanodiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930529-25G OR930529-100G OR930529-500G
APOSOR930529-25GEA 21.9 EUR
APOSOR930529-25G APOSOR930529-100G APOSOR930529-500G
(±)-1,2-Pentanodiol 98%
(±)-1,2-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 210 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010736
Núm. CAS: 5343-92-0