5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930619-1G OR930619-250MG
APOSOR930619-1GEA 154 EUR
APOSOR930619-1G APOSOR930619-250MG
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indole-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800428
Núm. CAS: 53590-49-1