1,1-Difeniletanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930645-100G OR930645-25G
APOSOR930645-100GEA 0 EUR
APOSOR930645-100G APOSOR930645-25G
1,1-Difeniletanol 95%
1,1-Difeniletanol
Formula: (C₆H₅)₂C(OH)CH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004450
Núm. CAS: 599-67-7