4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930655-1G
OR930655-250MG
APOSOR930655-1GEA
712
EUR
APOSOR930655-1G
APOSOR930655-250MG
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran 97%
4-Phenyl-5,6-dihydro-2H-pyran
Formula:
C₁₁H₁₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18432773 Núm. CAS: 3174-81-0 |