5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
OR930660-5G
APOSOR930660-5GEA 74.1 EUR
APOSOR930660-5G
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051725
Núm. CAS: 2033-30-9