2-terc-Butil-4-metoxifenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 65.4 EUR
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-terc-Butil-4-metoxifenol 95%
2-terc-Butil-4-metoxifenol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040484
Núm. CAS: 121-00-6