9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
9-Oxo-9H-fluorene-2,7-dicarboxylic acid
OR930734-1G
OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA
60.9
EUR
APOSOR930734-1G
APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, grado técnico
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Formula:
C₁₅H₈O₅ MW: 268,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016355 Núm. CAS: 792-26-7 |