3-(Metiltio)benzaldehido 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR930751-1G OR930751-250MG
APOSOR930751-1GEA 159 EUR
APOSOR930751-1G APOSOR930751-250MG
3-(Metiltio)benzaldehido 95%
3-(Metiltio)benzaldehido
Formula: C₈H₈OS
MW: 152.213 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864229
Núm. CAS: 73771-35-4